Läs mer
Brady™ Heat-shrink Polyolefin Wiremarker Sleeves
Produktkod. 11761765
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg unitSize
11761765 Vitt Varje
1 options
Produktkod. 11761765 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 115010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS compliant B-342 to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized to UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1), SAE-AS-81531
Beskrivning Bulk BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Polyolefin
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Dot Matrix, Thermal Transfer
Produkttyp Wire Marker Sleeve
För användning med (applikation) For wire and cable marking
För användning med (utrustning) BMP™71, TLS2200, TLSPC Link
Kvantitet 1000/Roll
Form Rectangle
Krympförhållande 3:1
Storlek (metrisk) 25.78 x 6 mm (W x H)
Temperaturområde (metriskt) -55°C to +135°C
Trådmätare 22 to 16 AWG
Mått (L x B) 6 x 25.78 mm
Bredd (metrisk) 25.78 mm
Höjd (metrisk) 6 mm
Diameter (metrisk) 2.79 to 1.17 mm