Läs mer
GM MERC Biotech Heat Transfer Fluid for Osmometers and Cryoscopes
Produktkod. 17249140
Encompass_Preferred
Change view
Volym (metrisk):
160 ml
Förpackningsstorlek:
160ml
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
17249140 160 ml 160ml
1 options
Produktkod. 17249140 Leverantör GM MERC Biotech Leverantörsnummer 101910
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Heat transfer fluid (cooling fluid) specially designed for osmometers and cryoscopes. Flask contains 160 mL environmentally safe medical grade cooling liquid: H2O + Propylene Glycole. Heat transfer fluid serves as an intermediary in cooling, transporting and storing thermal energy, and heating.
  • Suitable for all osmometers and cryoscopes
  • 160 mL flask (fits into Osmometer Model 3250)
  • Manufactured in Denmark
  • Medical grade cooling fluid
  • Consistently quality controlled on the 3900 and 3250 osmometers
Specifikationer
För användning med (utrustning) Osmometers and Cryoscopes
Disponibel Single-use
Volym (metrisk) 160 ml