Läs mer
Ohaus™ Uppvärmd/kyld termisk shaker
Handla allt Ohaus Produkter
Hastighetsintervall:
300 till 3000 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Designad speciellt för applikationer som kräver konsekventa och exakta resultat
- Med snabb uppvärmning, kylning och höghastighetsskakning
- Använder utbytbara block för att rymma en mängd olika rör och mikroplattor
- Det lättanvända 109 mm breda (4,3 tum) LCD-färgskärmsgränssnittet gör det möjligt för användaren att spara och synligt spåra framsteg genom livestatusfältet
- Förbättrad elektronik och dubbla temperatursensorer ger exakta, pålitliga temperaturinställningar över hela driftsområdet
- Internminnet lagrar fem separata femstegsprogram, obegränsat med USB
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 3 mm |
| Hastighetsintervall | 300 till 3000 rpm |
| Elektriska krav | 230 V, 50/60 Hz, 0,0 A |
| Temperaturområde (metriskt) | Ambient -17° till 100 °C |
| Amperage | 0,9 A |
| Djup (engelska) | 10,25 tum |
| Djup (metriskt) | 26.00 cm |
| Mått (L x B) | 26.00 x 24.80 cm |
| Mått (L x B x H) | 26 x 24.8 x 13.2 cm |
| Höjd (engelska) | 5,20 tum. |
| Visa mer |