Beskrivning
- Kammare tillåter torkning av bulkprover eller torkning av serumflaskor, flaskor eller mikroplattor.
- Hyllorna med en diameter på 10 tum är trådlösa och avtagbara så att de kan placeras i en frys för förfrysning.
- Kammaren ansluter till en FreeZone Frystork för kontroll och registrering av hylltemperatur från Lyo-Works visa.
- Varje kammare inkluderar en klar akrylcylinder med en diameter på 12 tum, en vakuumutlösningsventil, ett lock för vakuumport och en öppning på 8 tum i diameter till uppsamlaren på botten av kammaren. Passar kondensorer med en diameter på 10,12 tum eller 14,0 tum.
- Innehåller tre hyllor och tre temperaturgivare.
- För användning med alla FreeZone Frystork tillverkad efter juli 2017.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Uppvärmd produktkammare |
| Antal hyllor | 3 |
| Temperaturområde (metriskt) | -20 °C till +60 °C |
| Material | Akryl |
| Inkluderar | Ventiler |
| Pluggtyp | Allt förutom Nordamerika |
| Spänning | 230 V |