Läs mer
Labconco Uppvärmd produktkammare
Produktkod. 17970180 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Antal hyllor:
3
5
Inkluderar:
Utan ventiler
Ventiler
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal hyllor Inkluderar
17970180 5 Ventiler
17910190 3 Utan ventiler
17930180 5 Utan ventiler
17930190 3 Ventiler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17970180 Leverantör Labconco Leverantörsnummer 780802190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177945.00 SEK
    128783.78 SEK / Paket med 1
    Save 49161.22 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
Kammare tillåter torkning av bulkprover eller torkning av serumflaskor, flaskor eller mikroplattor. Hyllorna med en diameter på 10 tum är trådlösa och avtagbara så att de kan placeras i en frys för förfrysning. Kammaren ansluter till en FreeZone Frystork för kontroll och registrering av hylltemperatur.
  • Kammare tillåter torkning av bulkprover eller torkning av serumflaskor, flaskor eller mikroplattor.
  • Hyllorna med en diameter på 10 tum är trådlösa och avtagbara så att de kan placeras i en frys för förfrysning.
  • Kammaren ansluter till en FreeZone Frystork för kontroll och registrering av hylltemperatur från Lyo-Works visa.
  • Varje kammare inkluderar en klar akrylcylinder med en diameter på 12 tum, en vakuumutlösningsventil, ett lock för vakuumport och en öppning på 8 tum i diameter till uppsamlaren på botten av kammaren. Passar kondensorer med en diameter på 10,12 tum eller 14,0 tum.
  • Innehåller tre hyllor och tre temperaturgivare.
  • För användning med alla FreeZone Frystork tillverkad efter juli 2017.
Specifikationer
Typ Uppvärmd produktkammare
Antal hyllor 5
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +60 °C
Material Akryl
Inkluderar Ventiler
Pluggtyp Allt förutom Nordamerika
Spänning 230 V