Läs mer
Labconco™ Uppvärmda produkthyllkammare
Produktkod. 15782857 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Pluggtyp:
Schuko
Höjd (metrisk):
43,1 cm
62,4 cm
Inkluderar:
3 hyllor och genomskinlig kammare
5 hyllor och genomskinlig kammare
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp Höjd (metrisk) Inkluderar Spänning Förpackningsstorlek
15782857 Schuko 43,1 cm 3 hyllor och genomskinlig kammare 230 V Varje
15702867 Schuko 62,4 cm 5 hyllor och genomskinlig kammare 230 V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15782857 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 780801030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99850.00 SEK
    84360.21 SEK / Paket med 1
    Save 15489.79 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Innehåller
3 hyllor och genomskinlig kammare
Kräver
FreeZone Frystork
Tillåter torkning av bulkprover eller torkning av serumflaskor, flaskor eller mikroplattor. Labconco Uppvärmda produkthyllkammare är trådlösa och avtagbara så att de kan placeras i frysen för förfrysning.
  • Korta kamrar inkluderar tre hyllor med en diameter på 10 tum och tre temperatursonder; Höga kamrar inkluderar fem hyllor med en diameter på 10 tum och fem temperatursonder
  • Hyllorna är trådlösa och avtagbara så att de kan placeras i en frys för förfrysning
  • Varje hylla är justerbar i höjdled för att rymma en mängd olika provstorlekar
  • Chamber ansluter till FreeZone Frystork för kontroll och registrering av hylltemperatur från Lyo-Works visa
  • Temperaturen kan ställas in från− 20° C till 60° C (− 4° F till 140° F)
  • Varje kammare inkluderar en klar akrylcylinder med en diameter på 12 tum, en vakuumutlösningsventil och en öppning på 8 tum i diameter till uppsamlaren på botten av kammaren
  • Passar kondensorer med en diameter på 10,12 tum eller 14,0 tum
  • För användning med alla FreeZone Frystork förutom äldre modeller
Uppfyllande
Alla modeller överensstämmer med UL Standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) och CE-överensstämmelsemärkning (230 V, 50 Hz-modeller).
Garanti
Ett år
Specifikationer
Typ Uppvärmd hylla
Antal hyllor 3
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +60 °C
Material Stål (hyllor), akryl (kammare)
Certifikat och efterlevnad UL, CAN/CSA, CE
Inkluderar 3 hyllor och genomskinlig kammare
Djup (engelska) 15,2 tum
Djup (metriskt) 38.6 cm
Bredd (engelska) 15,2 tum
Bredd (metrisk) 38.6 cm
Höjd (engelska) 17 tum
Höjd (metrisk) 43,1 cm
Amperage 2A
Pluggtyp Schuko
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Fraktvikt (engelska) 80 lb.
Fraktvikt (metrisk) 36.29 kg