Läs mer
Labconco™ Uppvärmda produkthyllkammare
Produktkod. p-7079267 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Pluggtyp:
Schuko
Höjd (metrisk):
43.1 cm
62.4 cm
Inkluderar:
3 hyllor och genomskinlig kammare
5 hyllor och genomskinlig kammare
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15782857
Brand: Labconco™ 780801030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
3 hyllor och genomskinlig kammare
Kräver
FreeZone Frystork
Tillåter torkning av bulkprover eller torkning av serumflaskor, flaskor eller mikroplattor. Labconco Uppvärmda produkthyllkammare är trådlösa och avtagbara så att de kan placeras i frysen för förfrysning.
  • Korta kamrar inkluderar tre hyllor med en diameter på 10 tum och tre temperatursonder; Höga kamrar inkluderar fem hyllor med en diameter på 10 tum och fem temperatursonder
  • Hyllorna är trådlösa och avtagbara så att de kan placeras i en frys för förfrysning
  • Varje hylla är justerbar i höjdled för att rymma en mängd olika provstorlekar
  • Chamber ansluter till FreeZone Frystork för kontroll och registrering av hylltemperatur från Lyo-Works visa
  • Temperaturen kan ställas in från− 20° C till 60° C (− 4° F till 140° F)
  • Varje kammare inkluderar en klar akrylcylinder med en diameter på 12 tum, en vakuumutlösningsventil och en öppning på 8 tum i diameter till uppsamlaren på botten av kammaren
  • Passar kondensorer med en diameter på 10,12 tum eller 14,0 tum
  • För användning med alla FreeZone Frystork förutom äldre modeller
Uppfyllande
Alla modeller överensstämmer med UL Standard 61010-1 (60 Hz-modeller), CAN/CSA C22.2 nr. 61010-1 (60 Hz-modeller) och CE-överensstämmelsemärkning (230 V, 50 Hz-modeller).
Garanti
Ett år
Specifikationer
Typ Uppvärmd hylla
Antal hyllor 3
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +60 °C
Material Stål (hyllor), akryl (kammare)
Certifikat och efterlevnad UL, CAN/CSA, CE
Inkluderar 3 hyllor och genomskinlig kammare
Djup (engelska) 15,2 tum
Djup (metriskt) 38.6 cm
Bredd (engelska) 15,2 tum
Bredd (metrisk) 38.6 cm
Höjd (engelska) 17 tum
Höjd (metrisk) 43.1 cm
Amperage 2A
Pluggtyp Schuko
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Fraktvikt (engelska) 80 lb.
Fraktvikt (metrisk) 36.29 kg