Läs mer
Labconco™ Uppvärmda produkthyllor
Produktkod. 10443285 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
254 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10443285 254 mm Varje
1 options
Produktkod. 10443285 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7509401
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Varierande värmekontrollhyllor för frystorkning av prover.
  • Tre aluminiumhyllor med 6,35 mm fälgar
  • Tre stödstänger i rostfritt stål
  • Nio clips för justering av hyllhöjd
  • Lågspänningstransformator med variabel värmereglering till +40 °C (+104 °F)
  • Tre gummifötter
Specifikationer
Typ Uppvärmd hylla
Antal hyllor 3
Temperaturområde (metriskt) Upp till 40 °C
Storlek Betydande
Diameter (engelska) 10 tum
Diameter (metrisk) 254 mm
Höjd (engelska) 11,75 tum.
Höjd (metrisk) 298 mm
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Fraktvikt (engelska) 15.0 lb.
Fraktvikt (metrisk) 6.8 kg