Läs mer
Labconco™ Uppvärmda produkthyllor, små
Produktkod. 10286433 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Torkkammare
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10286433 Torkkammare Paket med 3
1 options
Produktkod. 10286433 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7509201
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Uppvärmda produkthyllor består av tre aluminiumhyllor med 1/4 tums fälgar, tre stödstänger i rostfritt stål, nio clips för justering av hyllhöjd, lågspänningstransformator med variabel värmereglering till +40° C (+104° F), och tre gummifötter.
Uppvärmda produkthyllor består av tre aluminiumhyllor med 1/4 tums fälgar, tre stödstänger i rostfritt stål, nio clips för justering av hyllhöjd, lågspänningstransformator med variabel värmereglering till +40° C (+104° F), och tre gummifötter. Produkthyllor rymmer bulkprover, mikrotiterplattor, flaskor eller serumflaskor. De är designade för att passa inuti torkkammare (säljs separat).
Specifikationer
Typ Uppvärmd hylla
Material Aluminium
Certifikat och efterlevnad CE
För användning med (utrustning) Torkkammare
Spänning 0 till 300 V