Läs mer
Labconco™ Uppvärmd hylla med sensor, torktumlare
Produktkod. 13484890 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Labconco™ FreeZone™ Torkar för bulkbrickor
Produktkod. För användning med (utrustning)
13484890 Labconco™ FreeZone™ Torkar för bulkbrickor
1 options
Produktkod. 13484890 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 7760801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13320.00 SEK
    12252.35 SEK / Paket med 1
    Save 1067.65 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Den uppvärmda hyllan med sensor är för användning med Labconco™ FreeZone™ Torkar för bulkbrickor.
  • 200-watts värmare säkerställer effektiv uppvärmning från− 20 °C till 60 °C.
  • En mikroprocessor i bulkfacktorken håller systemtemperaturen inom 3 C °från börvärdet.
  • FreeZone™ Bulk torktumlare inkluderar tre och kan rymma ytterligare två uppvärmda hyllor med sensorer.
Specifikationer
Typ Hylla
För användning med (utrustning) Labconco™ FreeZone™ Torkar för bulkbrickor
Djup (engelska) 16,6 tum.
Djup (metriskt) 42.2 cm
Bredd (engelska) 12,7 tum.
Bredd (metrisk) 32.1 cm
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Fraktvikt (engelska) 5 lb.
Fraktvikt (metrisk) 2.3 kg