Läs mer
Labconco™ Uppvärmda hyllor med sensorer
Produktkod. 15864105 Handla allt Labconco Corporation Produkter
Change view
Spänning:
230 V
För användning med (applikation):
Liten bricktork
Torktumlare för bulkbrickor
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Spänning För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
15864105 230 V Torktumlare för bulkbrickor Varje
15735998 230 V Liten bricktork Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15864105 Leverantör Labconco™ Leverantörsnummer 730151010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18815.00 SEK
    14929.96 SEK / Paket med 1
    Save 3885.04 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Innehåller
1 hylla, 1 temperatursond
Kräver
FreeZone Frystork, FreeZone Torktumlare för bulkbrickor
Används för att övervaka prov- eller hylltemperatur
  • FreeZone Torktumlare för bulk och små brickor inkluderar tre och kan rymma ytterligare två uppvärmda hyllor med sensorer
  • Sensor, som medföljer den uppvärmda hyllan, kan användas för att övervaka prov- eller hylltemperaturen
  • Hyllor för torktumlare för bulkbrickor är 32,2 W x 43,2 cm D (12,7 x 17 tum) varje. Hyllor för små bricktorkar är 26,9 W x 30,5 cm D (10,6 x 12,0 tum) varje
  • Hylla i rostfritt stål med 200w värmare och sensorsond
Garanti
Ett år
Specifikationer
Typ Uppvärmd hylla
Temperaturområde (metriskt) +60 °C
Material Stål
För användning med (applikation) Torktumlare för bulkbrickor
Inkluderar 1 hylla, 1 temperatursond
Djup (engelska) 17 tum
Djup (metriskt) 43.1 cm
Bredd (engelska) 17 tum
Bredd (metrisk) 43.1 cm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.5 cm
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Fraktvikt (engelska) 18 lb.
Fraktvikt (metrisk) 8.16 kg