Läs mer
Labconco™ Uppvärmda hyllor med sensorer
Handla allt Labconco Corporation Produkter
Spänning:
230 V
För användning med (applikation):
Liten bricktork
Torktumlare för bulkbrickor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
1 hylla, 1 temperatursond
Kräver
FreeZone Frystork, FreeZone Torktumlare för bulkbrickor
- FreeZone Torktumlare för bulk och små brickor inkluderar tre och kan rymma ytterligare två uppvärmda hyllor med sensorer
- Sensor, som medföljer den uppvärmda hyllan, kan användas för att övervaka prov- eller hylltemperaturen
- Hyllor för torktumlare för bulkbrickor är 32,2 W x 43,2 cm D (12,7 x 17 tum) varje. Hyllor för små bricktorkar är 26,9 W x 30,5 cm D (10,6 x 12,0 tum) varje
- Hylla i rostfritt stål med 200w värmare och sensorsond
Garanti
Ett år
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Uppvärmd hylla |
| Temperaturområde (metriskt) | +60 °C |
| Material | Stål |
| För användning med (applikation) | Torktumlare för bulkbrickor |
| Inkluderar | 1 hylla, 1 temperatursond |
| Djup (engelska) | 17 tum |
| Djup (metriskt) | 43.1 cm |
| Bredd (engelska) | 17 tum |
| Bredd (metrisk) | 43.1 cm |
| Höjd (engelska) | 1 tum |
| Visa mer |