Läs mer
Ohaus™ Uppvärmd termisk shaker
Produktkod. 15732219 Handla allt Ohaus Produkter
Bana:
3 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15732219
Brand: Ohaus™ 30392005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Uppvärmd termisk shaker designad för applikationer som kräver konsekvent och exakt höghastighetsskakning med temperaturkontroll.
  • Designad för värme- och kylapplikationer som kräver konsekvent och exakt höghastighetsskakning med pålitlig temperaturkontroll från 17 C °under omgivningstemperatur till 100 °C
  • Temperaturen kan användarkalibreras när precision krävs
  • Anpassa applikationer med utbytbara block för att rymma rör& mikroplattor
  • Intuitiv pekskärm låter användaren se alla steg i programmet samtidigt som man övervakar framstegen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 3 mm
Hastighetsintervall 300 till 3000 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 0,9 A
Temperaturområde (metriskt) 4 °C till 100 °C
Amperage 0,9 A
Håller Termiskt block
Certifikat och efterlevnad CE, TUV
Djup (engelska) 10,25 tum
Djup (metriskt) 26.00 cm
Mått (L x B) 26.00 x 24.80 cm
Mått (L x B x H) 26 x 24.8 x 13.2 cm
Höjd (engelska) 5,20 tum.
Höjd (metrisk) 13.2 cm
Längd (engelska) 10,25 tum
Längd (metrisk) 26.00 cm
Bredd (engelska) 9,75 tum.
Bredd (metrisk) 24.80 cm
Modell ISTHBLHTS
Visa Tryck
Antal positioner 1
Timerintervall 1 sek. till 99:59 timmar.