Läs mer
Heathrow Scientific™ Bloduppsamlingsbricka med 60-platser
Produktkod. 16350726 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Inkluderar:
17 mm brunn, 60 platser rörställ
Produktkod. Inkluderar
16350726 17 mm brunn, 60 platser rörställ
1 options
Produktkod. 16350726 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS120261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1070.00 SEK
    845.55 SEK / Paket med 1
    Save 224.45 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 04-12-2026
Bloduppsamlingsbrickan är lätt, tung för organisation. Organisera dina flebotomi-, IV-start- eller kateterinsättningsmaterial med denna rymliga, robusta och lättstädade bärbricka.
  • Anpassa facken för att passa dina personliga behov med de medföljande avdelare
  • Komfortgreppshandtag testat för att hålla upp till 10 kg
  • Lätt ABS-konstruktion som är lätt att rengöra
  • Inkluderar ett 17 mm brunn, 60-platsers rörställ
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Mått (L x B x H) 419 x 311 x 85 mm (16,4 x 12,2 x 3,3 tum)
Mått (L x B) 16,4 x 12,2 tum.
För användning med (applikation) Insamling av blodprov
Höjd (engelska) Handtag 9,4 tum
Höjd (engelska) 3,3 tum.
Höjd (metriskt) handtag 24.1 cm
Höjd (metrisk) 8.5 cm
Håller Upp till 22 lb.
Inkluderar 17 mm brunn, 60 platser rörställ
Längd (engelska) 16,4 tum
Längd (metrisk) 41.9 cm
Antal platser 60
Antal Wells Anpassningsbar
Storlek 419 x 311 x 85 mm
Vikt (engelska) 2.62 lb.
Vikt (metrisk) 10.18 kg
Bredd (engelska) 12,2 tum
Bredd (metrisk) 31.1 cm
Material ABS
Produkttyp Bloduppsamlingsbricka