Läs mer
Heathrow Scientific™ Förvaringsfack för droppar
Produktkod. 15524149 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
Provbehållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
15524149 Provbehållare Varje
1 options
Produktkod. 15524149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    588.00 SEK
    504.37 SEK / Paket med 1
    Save 83.63 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Droplet Sample Storage Tray är perfekt för provorganisation för det hektiska labbet. Förvaringsbrickorna är slitstarka och de kan användas för provbehållare med medföljande insats, eller för allmänna labbprodukter utan insats.
  • Bin och bricka är gjorda av polystyren
  • Lätt och robust för att hålla upp till 24 fulla provbehållare (provbehållare ingår ej)
  • Avtagbar insats gör att det yttre skalet kan användas för förvaring eller transport av laboratorieprodukter
  • Stapelbar med andra brickor för att stödja så många som fyra högt
  • Integrerad etiketthållare och kort för att möjliggöra lätt ändrad identifiering
  • Kan enkelt rengöras med vanliga desinfektionsmedel och bakteriedödande medel
Specifikationer
Cellavdelare Ja
Certifikat och efterlevnad Hold (Håll)
Beskrivning Droplet Provförvaringsfack, polystyren, blå/vit
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt, Blått
Håller Provbehållare
Material Polystyren
Positioner 24
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Provförvaring
Modell HS120172
nr per ärende 6 Pk.
Antal per förpackning 1 st.
Förpackning Kartong
Kvantitet 1 st
Storlek 480 x 331 x 84 mm
Mått (L x B) 18,9 x 13 tum.
Mått (L x B x H) 18,9 x 13 x 3,3 tum.
Längd (metrisk) 48 cm
Längd (engelska) 18,90 tum.
Bredd (engelska) 13 tum
Höjd (engelska) 3.30 tum.
Diameter (metrisk) Well 58 mm
Vikt (engelska) 2.88 lb.
Vikt (metrisk) 10.30 kg
Inkluderar Bindedelare
Produkttyp Prov- och blodinsamlingsställ
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 8.4 cm
Array 4 x 6
Bredd (metrisk) 33.10 cm