Läs mer
Fisherbrand™ eCount™ Koloniräknare
Produktkod. 15253305 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Visningstyp:
Digital
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visningstyp Förpackningsstorlek
15253305 Digital Varje
1 options
Produktkod. 15253305
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinerar en elektronisk multifunktionsräknare med en Sharpie™ penna för märkning för att förhindra att dubbelräknande kolonier saknas. De eCount™ Colony Counter har en lätt, ergonomisk kropp som är balanserad för enkel hantering. Olika färgade markörer kan enkelt ändras för att markera mångsidighet.
  • Sharpie penna för märkning av petriskålar för att förhindra att kolonier saknas eller dubbelräknas
  • Spara batteritiden
  • Verifiera varje räkning med antingen pip eller LED-blixt
  • Räkna först uppåt och sedan ner för att verifiera noggrannheten
  • Visa summan av alla räkningar (upp till 32 separata räkningar)
  • Spara upp till 32 separata räkningar i minnet
  • Inaktivera räknare så att du kan skriva summor och anteckningar
  • Inkluderar en finpunkt Sharpie penna och vägt stativ
Specifikationer
Produkttyp Koloniräknare (digital)
Visningstyp Digital
Längd (engelska) 7,5 tum
Längd (metrisk) 19 cm