Läs mer
Heathrow Scientific™ Totemax™ Bloduppsamlingsbricka
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators ProdukterBeskrivning
- Tillverkad av livsmedelsklassad HDPE för en hållbar design som inte går sönder
- Djup brickdesign hjälper till att minska spill
- Krokar låses på plats när de inte används
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Blått |
| Mått (L x B x H) | 43,2 x 27,9 x 27,9 mm (17 x 11 x 11 tum) |
| För användning med (applikation) | Prov och blodinsamling |
| Höjd (engelska) | 11 tum |
| Höjd (metrisk) | 27.9 mm |
| Längd (engelska) | 17 tum |
| Längd (metrisk) | 43.2 mm |
| Storlek | 43,2 x 27,9 x 27,9 mm (17 x 11 x 11 tum) |
| Vikt (metrisk) | 27.9 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?