Läs mer
Heathrow Scientific™ Totemax™ Bloduppsamlingsbricka
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Färg:
Blått
Grön
Lila
Rosa
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av livsmedelsklassad HDPE för en hållbar design som inte går sönder
- Djup brickdesign hjälper till att minska spill
- Krokar låses på plats när de inte används
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Blått |
| Mått (L x B x H) | 43,2 x 27,9 x 27,9 mm (17 x 11 x 11 tum) |
| För användning med (applikation) | Prov och blodinsamling |
| Höjd (engelska) | 11 tum |
| Höjd (metrisk) | 27.9 mm |
| Längd (engelska) | 17 tum |
| Längd (metrisk) | 43.2 mm |
| Storlek | 43,2 x 27,9 x 27,9 mm (17 x 11 x 11 tum) |
| Vikt (metrisk) | 27.9 mm |
| Visa mer |