Beskrivning
Förvara 15 mL och 50 mL rör upprätt med Snap-In galler
- Två avtagbara insatser håller:
- 16 x 15 ml rör (brunnsdiameter: 18 mm)
- 9 x 50 ml rör (brunnsdiameter: 31 mm)
- Håller säkert rören upprätt med djupa gallerbrunnar
- Nyckellock, präglade galler och första rörorientering för att enkelt lokalisera rören
Använd dem utan insatser
- Förvara större produkter
- Fyll med is och använd som en tillfällig kylarbetsstation
- Idealisk för undervisningslabb eller de med begränsat bänkutrymme
Funktioner
- Robust, styv polypropenkonstruktion
- Transparent lock och genomskinliga lådsidor för enkel syn på röret
- Litet fotavtryck: 125 x 125 x 129 mm
- Autoklaveringsbar
- Förpackning med 5 lila förvaringslådor
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Lila |
| Håller | Rör (15 ml i 16 brunnar, 50 ml i 9 brunnar, större föremål/is utan insatser) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 2 |
| Form | Fyrkantig |
| Staplingsbar | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kvantitet | 5 Pk. |
| Storlek | 125 x 125 x 129 mm |
| Visa mer |