Läs mer
Heathrow Scientific™ HDPE-belagd tråd för urinbehållare, 6 x 4 format
Produktkod. 15371762 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Håller:
Provbehållare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
15371762 Provbehållare Varje
1 options
Produktkod. 15371762 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS120091
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    607.00 SEK
    527.35 SEK / Paket med 1
    Save 79.65 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
HDPE Coated Wire Rack är ett hållbart ställ för transport eller provhantering.
  • Kemiskt resistent, HDPE-belagd stålgaller
  • 24 brunnar / 6 x 4 rörsystem
  • Autoklaveringsbar
  • Idealisk för urinbehållare upp till 58 mm dia.
  • Slitsad botten
  • Mesh bottenstöd
Specifikationer
Cellavdelare Ja
Certifikat och efterlevnad Hold (Håll)
Rena påståenden Hold (Håll)
Beskrivning HDPE-belagd tråd för urinbehållare, 58 mm diameter, 6 x 4 format, blå
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Håller Provbehållare
Material Epoxibelagt stål
Positioner 1
Form Rektangulär
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Prover
För användning med (utrustning) För urinbehållare upp till 58 mm dia.
Modell HS120091
Antal ställ 1
nr per ärende 12/Cs.
Kvantitet 1 st
Storlek 39.3 x 26.2 x 5 cm
Mått (L x B) 15,5 x 10,3 tum.
Mått (L x B x H) 15,5 x 10,3 x 2 tum.
Längd (metrisk) 39.3 cm
Längd (engelska) 15,5 tum
Bredd (engelska) 10,3 tum
Höjd (engelska) 2 tum
Diameter (metrisk) Well 58 mm
Vikt (engelska) 1.65 lb.
Vikt (metrisk) 0.74 kg
Inkluderar Ställ
Produkttyp Prov- och blodinsamlingsställ
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 5 cm
Array 4 x 6
Bredd (metrisk) 26.2 cm