Läs mer
Heidolph™ Värmebadvätska
Produktkod. 15247618 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Volym (metrisk):
5 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
15247618 5 l Varje
1 options
Produktkod. 15247618 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5690060000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ optimal uppvärmning av ditt vattenbad med denna värmebadsvätska.
  • För användning med uppvärmning av laboratorieglas och vätskor
  • Värmebadvätska för upp till 220 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Varma bad
Temperatur (metrisk) Drift 220 °C
Volym (metrisk) 5 l