Läs mer
IKA™ Värmeblock
Produktkod. 17593636 Handla allt IKA Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Magnetisk omrörare RCT Digital
Produktkod. För användning med (utrustning)
17593636 Magnetisk omrörare RCT Digital
1 options
Produktkod. 17593636 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020103369
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
IKA Flow Heating Block rymmer fyra skivreaktorer som matas av IKA FLÖDE under reaktion.
  • IKA Flow Heating Block är installerat på magnetomröraren RCT digital och har den maximala kapaciteten att hålla fyra skivreaktorer som matas av IKA FLÖDE under reaktion.
  • Disc reactos kan köpas separat.
  • Leveransens omfattning
    • Värmeblock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Magnetisk omrörare RCT Digital