Läs mer
Axygen™ Värmeblock
Handla allt Corning Produkter
Rörkapacitet:
0,2 ml
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
5 ml
15 ml
50 ml
Stil:
Kon Botten
Platt botten
Rund Botten
Beskrivning
- Inga ytterligare verktyg krävs för blockbyten
- Blocken använder en magnetisk vidhäftningsteknik och är självkända när de byts ut
- Kombinationen av uppvärmning, kylning och blandning med ett mångsidigt blockval gör att Axygen Microtube Shaker idealisk för många biovetenskapslaboratorier inom segmenten molekylärbiologi, biokemi och klinisk kemi
- Tillämpningar inkluderar men är inte begränsade till gensyntes, genrening och denaturering, enzymatiska reaktioner och bakterietillväxtanalyser
Specifikationer
Specifikationer
| Rörkapacitet | 5 ml |
| Vikt (metrisk) | 0.3 kg |
| Stil | Platt botten |
| Räkna väl | 8 |