Läs mer
Axygen™ Värmeblock
Produktkod. 17882607 Handla allt Corning Produkter
Change view
Rörkapacitet:
0,2 ml
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
5 ml
15 ml
50 ml
Räkna väl:
24
4
8
96
96/384
Stil:
Kon Botten
Platt botten
Rund Botten
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Rörkapacitet Räkna väl Stil
17882607 2 ml 24 Rund Botten
17872607 0,5 ml 24 Platt botten
17832617 1,5 ml 24 Kon Botten
17852617 5 ml 8 Platt botten
17862607 5 ml 8 Kon Botten
17842617 15 ml 8 Platt botten
17892607 50 ml 4 Platt botten
17862617 0,2 ml 96 Platt botten
17802617 0,2 ml 96/384 Platt botten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17882607 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer I4010C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utbytbart aluminiumblock för att rymma PCR-plattor och en mängd vanliga life science-kärl.
  • Inga ytterligare verktyg krävs för blockbyten
  • Blocken använder en magnetisk vidhäftningsteknik och är självkända när de byts ut
  • Kombinationen av uppvärmning, kylning och blandning med ett mångsidigt blockval gör att Axygen Microtube Shaker idealisk för många biovetenskapslaboratorier inom segmenten molekylärbiologi, biokemi och klinisk kemi
  • Tillämpningar inkluderar men är inte begränsade till gensyntes, genrening och denaturering, enzymatiska reaktioner och bakterietillväxtanalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Rörkapacitet 2 ml
Vikt (metrisk) 0.3 kg
Stil Rund Botten
Räkna väl 24