Läs mer
Axygen™ Värmeblock
Produktkod. 17872607 Handla allt Corning Produkter
Change view
Rörkapacitet:
0,2 ml
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
5 ml
15 ml
50 ml
Räkna väl:
24
4
8
96
96/384
Stil:
Kon Botten
Platt botten
Rund Botten
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Rörkapacitet Räkna väl Stil
17872607 0,5 ml 24 Platt botten
17832617 1,5 ml 24 Kon Botten
17882607 2 ml 24 Rund Botten
17852617 5 ml 8 Platt botten
17862607 5 ml 8 Kon Botten
17842617 15 ml 8 Platt botten
17892607 50 ml 4 Platt botten
17862617 0,2 ml 96 Platt botten
17802617 0,2 ml 96/384 Platt botten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17872607 Leverantör Axygen™ Leverantörsnummer I4010A
Only null left
Add to basket
Add to basket
Utbytbart aluminiumblock för att rymma PCR-plattor och en mängd vanliga life science-kärl.
  • Inga ytterligare verktyg krävs för blockbyten
  • Blocken använder en magnetisk vidhäftningsteknik och är självkända när de byts ut
  • Kombinationen av uppvärmning, kylning och blandning med ett mångsidigt blockval gör att Axygen Microtube Shaker idealisk för många biovetenskapslaboratorier inom segmenten molekylärbiologi, biokemi och klinisk kemi
  • Tillämpningar inkluderar men är inte begränsade till gensyntes, genrening och denaturering, enzymatiska reaktioner och bakterietillväxtanalyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Rörkapacitet 0,5 ml
Vikt (metrisk) 0.3 kg
Stil Platt botten
Räkna väl 24