Läs mer
Cole-Parmer™ Värmeblock för Electrothermal™ RS-250D-S skakningsreaktionsstationer
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Håller:
4 x 96-brunnars PTFE mikroplattor
40 x 24 mm rör
96 x 16 mm rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kompatibel med elektrotermiska RS9000 reaktionsstationer
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Värmeblock för reaktionssystem |
| För användning med (utrustning) | RS-250D-S skakningsreaktionsstationer |
| Håller | 4 x 96-brunnars PTFE mikroplattor |
| Material | PTFE |
| Typ | Värmeblock |
| Inkluderar | 4 block, 96 brunnar |
| Garanti | 1 år |