Läs mer
Grant Instruments™ Värmeblock för TS-DW Deep-well Microplate Thermoshaker
Håller:
Axygen 96 Deep-well Plate
Eppendorf 96 Deep-well Plate
Sarstedt 96 Deep-well Plate
Starlab 96 Deep-well Plate
Storlek:
1000 μL
1200 μL
2200 μL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Block för en tallrik med djupa brunnar
- Formad för att passa mikroplattorna för bättre värmeöverföring
- Tre års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | TS-DW Microplate Thermoshaker |
| Håller | Axygen 96 Deep-well Plate |
| Typ | Block |
| Storlek | 2200 μL |