Läs mer
Grant Instruments™ Värmeblock för TS-DW Deep-well Microplate Thermoshaker
Produktkod. 15460474
Håller:
Axygen 96 Deep-well Plate
Eppendorf 96 Deep-well Plate
Sarstedt 96 Deep-well Plate
Starlab 96 Deep-well Plate
Storlek:
1000 μL
1200 μL
2200 μL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15460474
Brand: Grant Instruments™ B2SL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rymmer en djupbrunnsplatta för TS-DW Deep-well Microplate Thermoshaker
Block för en tallrik med djupa brunnar
  • Formad för att passa mikroplattorna för bättre värmeöverföring
  • Tre års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) TS-DW Microplate Thermoshaker
Håller Starlab 96 Deep-well Plate
Typ Block
Storlek 1200 μL