Läs mer
JULABO™ CORIO™ CD-BC6 Värmecirkulator
BIOPHARMA
Produktkod. 15460582
Change view
Kapacitet (metrisk):
4,5 till 6 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15460582 4,5 till 6 L Varje
1 options
Produktkod. 15460582 Leverantör JULABO™ Leverantörsnummer 9012506
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
CORIO™ värmecirkulatorer har professionell teknik för hög standard och underlättar intern temperaturkontroll i badkar eller styrning av externt anslutna applikationer.
  • Modeller för interna och externa applikationer
  • Ljus, vit, lättläst display
  • Mycket tyst
  • Enkel pumpväxling mellan intern och extern cirkulation
  • USB förbindelse
  • Högkvalitativa badtankar i rostfritt stål med badlock och avloppskran
  • Integrerad kylslinga för motkylning
Specifikationer
Omgivningstemperatur 5 till 40 °C
Beskrivning Värmecirkulator
Kapacitet (metrisk) 4,5 till 6 L
Flödeshastighet 15 l/min.
Temperaturområde 20 °C till 150 °C
Typ Värmecirkulator
Visa LED
Värmekapacitet 2 kW
Inkluderar 2 hullingförsedda kopplingar lämpliga för slangar med innerdiameter 8 och 12 mm (pumpanslutningar M16x1 hane)
Material Rostfritt stål
Max. Tryck 0,35 bar
Modell CORIO CD-BC6
Temperaturstabilitet ± 0,03 °C
Mått (D x B x H) Inredning 13 x 15 x 20 cm
Mått (L x B x H) 44 x 24 x 47 cm
Vikt (metrisk) 10 kg