Läs mer
Electrothermal™ Värmeregulator temperatursonder
Produktkod. 11544098 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Temperatur (metrisk) Max:
400 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperatur (metrisk) Max Förpackningsstorlek
11544098 400 °C Varje
1 options
Produktkod. 11544098 Leverantör Electrothermal™ Leverantörsnummer 9996503
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5990.00 SEK
    4662.55 SEK / Paket med 1
    Save 1327.45 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Välj lämplig temperatursond som är specifik för modellen av elektrotermisk digital värmeregulator (säljs separat)
  • Temperatursonder
  • Lämplig för användning med elektrotermiska digitala värmeregulatorer
  • Controller säljs separat
Specifikationer
Temperatur (engelska) Max 752 °F
Temperatur (metrisk) Max 400 °C
Sensortyper PT100 sond
Beskrivning Klass A
Typ Temperatursond
För användning med (applikation) MC810B digital styrenhet