Läs mer
Fisherbrand™ Värme/Kylning Mini Shaker för PCR
Produktkod. 15574070 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Hastighetsintervall:
150 till 1200 rpm (PCR-platta)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Hastighetsintervall Förpackningsstorlek
15574070 150 till 1200 rpm (PCR-platta) Varje
1 options
Produktkod. 15574070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36180.00 SEK
    33364.73 SEK / Paket med 1
    Save 2815.27 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 29-04-2027
Innehåller
PCR-block, polykarbonatlock
Idealisk för analyser i en stabil, kontrollerad miljö och PCR-platta redo utan behov av några extra tillbehör
  • Mikroprocessorkontroll - Mikroprocessorkontrollen med variabel hastighet ger konsekvent, enhetlig skakverkan. Mikroprocessorn visar senaste börvärdet och startar om, om strömmen bryts.
  • PID temperaturregulator - Upprätthåller exakt temperaturkontroll från 10 °C under omgivningstemperatur till 65 °C. Lättanvända kontroller tillåter användare att justera temperaturen i steg om 1 °C.
  • Trippel excentrisk drift- Permanent smorda kullager och underhållsfri, borstlös DC-motor ger pålitlig service och kontinuerlig drift.
  • LED-display - Pekplatta-kontroller med lättlästa, oberoende LED-displayer för temperatur, hastighet och tid gör att operatören kan se alla inställningar på en gång. Ger repeterbara och exakta resultat varje gång och är lätt synlig över labbänkar. Timern kommer att visa förfluten tid eller, när den är programmerad till användardefinierad gräns, kommer den att stänga av enheten när tiden når noll. Displayen visar senast använda inställningar, även efter att strömmen har stängts av.
  • Temperaturkalibreringsläge - Tillåter användaren att kalibrera enheten till en extern temperaturenhet
  • Applikationer - ELISA , Enzymaktivitetsanalys, Enzymskärning, DNA-ligering, PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 3 mm
Hastighetsintervall 150 till 1200 rpm (PCR-platta)
Elektriska krav 230 V,1 A, 450 W, Pluggtyp: EU, Storbritannien, CN
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) Ambient -10° till 95 °C (lägsta möjliga temperatur: 5 °C)
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp EU, Storbritannien, CN-kontakt
Material Aluminiumplattform
Mått (D x B x H) Inredning 278 x 222 x 155 mm
Mått (LxB) Plattform 7 x 5,5 tum (180 x 140 mm)
Mått (L x B x H) 415 x 293 x 308 mm
Larm Hörbart och visuellt
Visa LED
Inkluderar PCR-block, polykarbonatlock
Timerintervall 1 sek. till 9999 min.
Garanti och serviceerbjudande 2 år