Läs mer
Fisherbrand™ Mini skakapparat med uppvärmning/kylning
Produktkod. p-6731002 Handla allt Fisherbrand Produkter
Elektriska krav:
230 V,1 A, 450 W
Pluggtyp:
EU, Storbritannien, CN-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15544080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för analyser som kräver en stabil, kontrollerad temperatur.
  • Mikroprocessorkontroll - Mikroprocessorkontrollen med variabel hastighet ger konsekvent, enhetlig skakverkan. Mikroprocessorn visar senaste börvärdet och startar om, om strömmen bryts.
  • PID temperaturkontroller - Upprätthåller exakt temperaturkontroll från 10°C under omgivningstemperatur till 65°C. Lättanvända kontroller tillåter användare att justera temperaturen i steg om 1°C.
  • Trippel excentrisk drift- Permanent smorda kullager och underhållsfri, borstlös DC-motor ger pålitlig service och kontinuerlig drift.
  • LED-display - Pekplattor med lättlästa, oberoende LED-displayer för temperatur, hastighet och tid gör att föraren kan se alla inställningar samtidigt. Ger repeterbara och exakta resultat varje gång och är lätt synlig över labbänkar. Timern kommer att visa förfluten tid eller, när den är programmerad till användardefinierad gräns, kommer den att stänga av enheten när tiden når noll. Displayen visar senast använda inställningar, även efter att strömmen har stängts av.
  • Temperaturkalibreringsläge - Tillåter användaren att kalibrera enheten till en extern temperaturenhet.
  • Tillämpningar - cellkulturer, - och bakteriekulturer, hybridiseringar och enzymreaktioner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 3 mm
Hastighetskontroll noggrannhet ±2 % av inställd hastighet upp till 999 rpm± 5 % 1000 till 1200 rpm
Hastighetsintervall 150 till 1200 rpm (Microplate), 100 till 600 rpm (Modular Block)
Elektriska krav 230 V,1 A, 450 W
Pluggtyp EU, Storbritannien, CN-kontakt
Mått (LxB) Plattform 7 x 5,5 tum (180 x 140 mm)
Mått (L x B x H) 16,3 x 11,5 x 12 tum (415 x 293 x 308 mm)
Larm Hörbart och visuellt
Visa LED
Fuktighetsområde Max 80 %
Timerintervall 1 sek. till 9999 min.