Läs mer
Bibby Scientific™ Uppvärmning Electromantle
Produktkod. 11708422
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11708422 250 ml Varje
1 options
Produktkod. 11708422 Leverantör Bibby Scientific™ Leverantörsnummer 3610465
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
För användning med EMV0250/CEX1
Form V-formad
Produkttyp Uppvärmning Electromantle
Temperatur (metrisk) 450 °C