Läs mer
Fistreem International™ Värmeelement, Calypso Ultrapure Vatten stilla
För användning med (utrustning):
2 liters modell
4 liters modell
Spänning:
220 V
240 V
Wattal:
0.9 kw
1.5 kw
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- En hög temperaturavstängning skyddar värmarna i händelse av vattenfel samtidigt som operatörens säkerhet garanteras genom helt slutna glasföremål.
- Calypso Still är ekonomisk och tillgänglig med 2L/h eller 4L/h utgång.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | 2 liters modell |
| Typ | Värmeelement |
| För användning med (applikation) | Calypso Ultrapure Vatten stilla |
| Spänning | 220 V |
| Wattal | 0.9 kw |