Läs mer
Fistreem International™ Värmeelement, Calypso Ultrapure Vatten stilla
Produktkod. 13196020
Change view
För användning med (utrustning):
2 liters modell
4 liters modell
Spänning:
220 V
240 V
Wattal:
0,9 kW
1,5 kW
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Spänning Wattal Förpackningsstorlek
13196020 4 liters modell 220 V 1,5 kW Varje
13156020 2 liters modell 220 V 0,9 kW Varje
13146020 2 liters modell 240 V 0,9 kW Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13196020 Leverantör Fistreem International™ Leverantörsnummer WCA706.HEJ.4
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lämpligt ersättningsvärmeelement för den låga efterfrågan Calypso Still. Fistreem International™ Värmeelement, Calypso Ultrapure Water Still skyddas av en högtemperaturavstängningsfunktion.
  • En hög temperaturavstängning skyddar värmarna i händelse av vattenfel samtidigt som operatörens säkerhet garanteras genom helt slutna glasföremål.
  • Calypso Still är ekonomisk och tillgänglig med 2L/h eller 4L/h utgång.
Specifikationer
För användning med (utrustning) 4 liters modell
Typ Värmeelement
För användning med (applikation) Calypso Ultrapure Vatten stilla
Spänning 220 V
Wattal 1,5 kW