Läs mer
Horst™ Värmslang
Produktkod. 12674546
Change view
Diameter (metrisk):
4 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
12674546 4 mm Varje
1 options
Produktkod. 12674546 Leverantör Horst™ Leverantörsnummer 822636
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11529.16 SEK
    6477.32 SEK / Paket med 1
    Save 5051.84 SEK
    43% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Specifikationer
Diameter (metrisk) 4 mm
Längd (metrisk) 1300 mm
Produkttyp Värmslang
Temperatur (metrisk) 200 °C