Läs mer
JULABO™ Värmeförsänkningscirkulator, CORIO™ C
BIOPHARMA
Produktkod. 15400552
Change view
Temperaturområde:
20 °C till 100 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde Förpackningsstorlek
15400552 20 °C till 100 °C Varje
1 options
Produktkod. 15400552 Leverantör JULABO™ Leverantörsnummer 9011000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10814.28 SEK
    9881.60 SEK / Paket med 1
    Save 932.68 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Tyst, lättmanövrerad och exakt uppvärmningsdoppcirkulator som monteras på valfri badtank upp till 30L. Badfästesklämman ingår i leveransen och underlättar montering av cirkulatorn på valfri badtank upp till 30 liter.
  • Exakt temperaturkontroll
  • För interna standardapplikationer
  • För badtankar med en maximal fyllnadsvolym på 30L
  • Ljusstark, vit, lättläst display
  • Mycket tyst
  • Enkel drift
  • Klass I (NFL ) enligt DIN 12876-1
  • Idealisk för en mängd olika applikationer inom kemi, läkemedel, medicin, t.ex. temperaturapplikationer för prover, analys, materialtestning och mer.
Specifikationer
Omgivningstemperatur 5 till 40 °C
Beskrivning Nedsänkningsdjup: 6,53 tum.
Flödeshastighet 6 l/min.
Temperaturområde 20 °C till 100 °C
Visa LED
Värmekapacitet 2 kW
Inkluderar Klämma för badkar
Max. Tryck 0,1 bar
Modell CORIO C
Temperaturstabilitet ±0,03 °C
Mått (L x B x H) 16 x 13.2 x 36.2 cm
Vikt (engelska) 4.19 lb.
Vikt (metrisk) 1.9 kg
Wattal 1 kW