Läs mer
JULABO™ Värmeförsänkningscirkulator, CORIO™ CD
BIOPHARMA
Produktkod. 15400572
Change view
Flödeshastighet:
15 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
15400572 15 l/min. Varje
1 options
Produktkod. 15400572 Leverantör JULABO™ Leverantörsnummer 9012000
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Tyst, lättmanövrerad och exakt värmesänkningscirkulator som monteras på alla badkar upp till 50L. Julabo ™Heating Immersion Circulator, CORIO™ CD kan utrustas med en valfri pumpsats för extern applikationstemperaturkontroll.
  • Exakt temperaturkontroll
  • För interna och externa applikationer (tillbehör krävs)
  • För badtankar med en maximal fyllnadsvolym på 50L
  • Ljusstark, vit, lättläst display
  • Mycket tyst
  • Enkel drift
  • Enkel pumpväxling mellan intern och extern cirkulation
  • USB förbindelse
  • Klass III (FL) enligt DIN 12876-1
  • Idealisk för en mängd olika applikationer inom kemi, läkemedel, medicin, t.ex. temperaturapplikationer för prover, analys, materialtestning och mer.
Specifikationer
Omgivningstemperatur 5 till 40 °C
Beskrivning Nedsänkningsdjup: 6,53 tum.
Flödeshastighet 15 l/min.
Temperaturområde 20 °C till 150 °C
Visa LED
Värmekapacitet 2 kW
Max. Tryck 0,35 bar
Modell CORIO CD
Temperaturstabilitet ±0,03 °C
Mått (L x B x H) 16 x 13.2 x 36.2 cm
Vikt (engelska) 5.8 lb.
Vikt (metrisk) 2.6 kg
Wattal 1 kW