Läs mer
Bibby Scientific™ Värmemantel reservelement
Produktkod. 11708412
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11708412 50 ml Varje
1 options
Produktkod. 11708412 Leverantör Bibby Scientific™ Leverantörsnummer 0301215
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 ml
För användning med EM Serie 50mL
Spänning 230 V
Wattal 60w
Produkttyp Värmemantel reservelement
Frekvens 50/60 Hz