Läs mer
Witeg™ Uppvärmningsmantlar
Produktkod. 15715848
Change view
Djup (metriskt):
100 mm
Produktkod. Djup (metriskt)
15715848 100 mm
1 options
Produktkod. 15715848 Leverantör Witeg™ Leverantörsnummer DH.WHM12035
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6183.01 SEK
    5338.56 SEK / Paket med 1
    Save 844.45 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
För användning med antingen runda flaskor eller bägare.
  • Finns för olika bägare/kolv-kapaciteter
  • Temperaturintervall mellan 100° och 450 °C
  • Nickelkromvärmeelement
  • Coil-typ: syraresistent, lång livslängd
  • Inbyggd temperaturregulator eller extern regulator, beroende på modell
  • CE-certifierat och unikt serienummer för spårning
  • 2x omrörarstänger som ingår i vissa modeller
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Controllertyp Integrerad
Kontroller Temperaturregulator
Diameter (metrisk) 270 mm
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Djup (metriskt) 100 mm
För användning med 2000 ml runda flaskor Duran och lwaki
Höjd (metrisk) 200 mm
Inkluderar 2x omrörarstångar
Wattal 450 W
Produkttyp Värmemantel
Fartygstyp Runda flaskor
Temperatur (metrisk) 100 °C till 450 °C