Läs mer
Gestigkeit Harry™ CERAN™ Kokplatta, °50 C till °500 C, Glaskeramik
Material för toppplatta:
Glaskeramisk
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Försedd med separat regulator
- Lågmassaplåt är elektriskt uppvärmd över hela ytan och är inbäddad i en högkvalitativ ram av rostfritt stål som är monterad på ett internt isolerat hölje av rostfritt stål
- Temperaturkontrollsystemet regleras av en elektronisk NiCr-Ni temperatursensor med regleringsområde mellan 50° till 500 °C
- Styrenheten är inbyggd i ett tryckgjutet aluminiumhölje
- Uppvärmningstiden för 500 °C är ca. 8 minuter
- Fyra fötter, som kan justeras individuellt till en ca. höjd på 8 mm, säkerställer en vingfri, horisontell stabilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Kroppsmaterial | Rostfritt stål |
| Material för toppplatta | Glaskeramisk |
| Storlek | 11 x 17 tum. |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C till 500 °C |
| Djup (metriskt) | 440 mm |
| Vikt (engelska) | 14.3 lb. |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Vikt (metrisk) | 6.5 kg |
| Bredd (metrisk) | 290 mm |
| Wattal | 3000 W |
| Visa mer |