Läs mer
Cole-Parmer™ SHM-200-serien omrörnings-/värmemantel
Produktkod. 10402970
Kapacitet:
100 ml (3,4 oz.)
1000 ml (33,8 oz.)
2000 ml (67,6 oz.)
250 ml (8,5 oz.)
50 ml (1,7 oz.)
500 ml (17 oz.)
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10402970
Brand: Cole-Parmer™ 0464155
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SHM-200-seriens omrörnings-/värmemantel ger kraftfulla omrörningshastigheter upp till 520 rpm och uppvärmning upp till 450 °C.
  • Dubbelriktad omrörning med automatisk infångningsfunktion för omrörningsstav.
  • Värmeisolerande patron ger maximal värmeöverföring.
  • Kemikaliebeständigt polypropenhölje är säkert vid beröring.
  • Rör om ditt prov medan det värms upp till°450 C (842°F).
  • Dessa hållbara omrörnings-/värmemantlar har en dubbelriktad magnetomrörare med hastigheter upp till 520 rpm.
  • En auto-recapture-funktion återaktiverar omrörningen om den av någon anledning avbryts eller försvinner.
  • En inbyggd strömkontroller med urtavlor från 1 till 10 erbjuder stor repeterbarhet.
  • Två färgade lampor indikerar ström på och värme på.
  • Det utbytbara lindade värmeelementet upphängt i en värmeisolerande patron ger maximal värmeöverföring och stöd.
  • Unika ventilationsöppningar och keramisk fiberisolering håller den kemikaliebeständiga polypropenen sval även när den används.
  • En säkerhetsjordskärm och dubbla säkringar ger extra säkerhet.
Certifikat
CE
Garanti
Ett år delar och arbete
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Kapacitet 2000 ml (67,6 oz.)
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Mått (L x B x H) 400 x 350 x 197 mm
Spänning 230 V
Modell 450 °C
Material Ytterhölje av polypropen
Strömförsörjningsdetaljer UK och EU-kontakt
Wattal 520 W
Vikt (metrisk) Frakt 5.68 kg
Produkttyp Omrörande värmemantel
Kapacitet (engelska) 67,6 oz.
Frekvens 50/60 Hz