Läs mer
Cole-Parmer™ SHM-200-serien omrörnings-/värmemantel
Produktkod. 11562674
Change view
Kapacitet:
100 ml (3,4 oz.)
1000 ml (33,8 oz.)
2000 ml (67,6 oz.)
250 ml (8,5 oz.)
50 ml (1,7 oz.)
500 ml (17 oz.)
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Spänning unitSize
11562674 50 ml (1,7 oz.) 230 V Varje
11718372 100 ml (3,4 oz.) 230 V Varje
11728372 250 ml (8,5 oz.) 230 V Varje
11718382 500 ml (17 oz.) 230 V Varje
10216524 1000 ml (33,8 oz.) 230 V Varje
10402970 2000 ml (67,6 oz.) 230 V -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11562674 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0464105
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SHM-200-seriens omrörnings-/värmemantel ger kraftfulla omrörningshastigheter upp till 520 rpm och uppvärmning upp till 450 °C.
  • Dubbelriktad omrörning med automatisk infångningsfunktion för omrörningsstav.
  • Värmeisolerande patron ger maximal värmeöverföring.
  • Kemikaliebeständigt polypropenhölje är säkert vid beröring.
  • Rör om ditt prov medan det värms upp till°450 C (842°F).
  • Dessa hållbara omrörnings-/värmemantlar har en dubbelriktad magnetomrörare med hastigheter upp till 520 rpm.
  • En auto-recapture-funktion återaktiverar omrörningen om den av någon anledning avbryts eller försvinner.
  • En inbyggd strömkontroller med urtavlor från 1 till 10 erbjuder stor repeterbarhet.
  • Två färgade lampor indikerar ström på och värme på.
  • Det utbytbara lindade värmeelementet upphängt i en värmeisolerande patron ger maximal värmeöverföring och stöd.
  • Unika ventilationsöppningar och keramisk fiberisolering håller den kemikaliebeständiga polypropenen sval även när den används.
  • En säkerhetsjordskärm och dubbla säkringar ger extra säkerhet.
Certifikat
CE
Garanti
Ett år delar och arbete
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Kapacitet 50 ml (1,7 oz.)
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Mått (L x B x H) 260 x 175 x 133 mm
Spänning 230 V
Material Ytterhölje av polypropen
Strömförsörjningsdetaljer UK och EU-kontakt
Wattal 80 W
Vikt (metrisk) Frakt 1.73 kg
Produkttyp Omrörande värmemantel
Temperatur (metrisk) 450 °C
Kapacitet (engelska) 1,7 oz.
Frekvens 50/60 Hz