Läs mer
Cole-Parmer™ SHM-200-serien omrörnings-/värmemantel
Beskrivning
Includes a built-in energy regulator with indicator lamps for power and heater operation. Electrothermal™ EMA Series Controlled Sitrring Electromantle incorporates a grounded earth screen and double fuses for added safety. Larger capacity products have multiple heating elements, enabling a more even and directed transfer of heat.
- Dubbelriktad omrörning med automatisk infångningsfunktion för omrörningsstav.
- Värmeisolerande patron ger maximal värmeöverföring.
- Kemikaliebeständigt polypropenhölje är säkert vid beröring.
- Rör om ditt prov medan det värms upp till°450 C (842°F).
- Dessa hållbara omrörnings-/värmemantlar har en dubbelriktad magnetomrörare med hastigheter upp till 520 rpm.
- En auto-recapture-funktion återaktiverar omrörningen om den av någon anledning avbryts eller försvinner.
- En inbyggd strömkontroller med urtavlor från 1 till 10 erbjuder stor repeterbarhet.
- Två färgade lampor indikerar ström på och värme på.
- Det utbytbara lindade värmeelementet upphängt i en värmeisolerande patron ger maximal värmeöverföring och stöd.
- Unika ventilationsöppningar och keramisk fiberisolering håller den kemikaliebeständiga polypropenen sval även när den används.
- En säkerhetsjordskärm och dubbla säkringar ger extra säkerhet.
Certifikat
CE
Garanti
Ett år delar och arbete
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Kapacitet | 250 ml (8,5 oz.) |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Mått (L x B x H) | 260 x 175 x 133 mm |
| Spänning | 230 V |
| Material | Ytterhölje av polypropen |
| Strömförsörjningsdetaljer | UK och EU-kontakt |
| Wattal | 170 W |
| Vikt (metrisk) Frakt | 1.73 kg |
| Produkttyp | Omrörande värmemantel |
| Visa mer |