Läs mer
Horst™ Värmeband Yttre Rostfri Fläta
Produktkod. 10178541
Change view
Längd (metrisk):
1,5 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10178541 1,5 m Varje
1 options
Produktkod. 10178541 Leverantör Horst™ Leverantörsnummer 20333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2289.00 SEK
    1571.94 SEK / Paket med 1
    Save 717.06 SEK
    31% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Flera elektriska glasgarnisolering och skyddsfläta.
  • Flera elektriska glasgarnisolering.
  • Skyddande yttre fläta.
Specifikationer
Längd (metrisk) 1,5 m
Liner material Glasgarn, rostfritt stål
Temperatur (metrisk) 350 °C (nominell)