Läs mer
Lauda LAUDA Alpha A 12 Heating thermostat 220 V, 60 Hz +230 V, 50 Hz EU plug
Brand:  Lauda L000620
LAUDA Alpha A 12 Heating thermostat 220 V, 60 Hz +230 V, 50 Hz EU plug
Produktkod. 15815985
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18225.00 SEK
    16568.88 SEK / Varje
    Save 1656.12 SEK
    9% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 05-03-2026