Läs mer
Gestigkeit Harry Värmeenhet
Produktkod. p-7224981
Mått (L x B x H):
180 x 210 x 160 mm
355 x 210 x 160 mm
530 x 210 x 160 mm
705 x 210 x 160 mm
880 x 210 x 160 mm
1055 x 210 x 160 mm
Antal positioner:
1
2
3
4
5
6
Wattal:
500 W
1000 W
1500 W
2000 W
2500 W
3000 W
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10086381
Brand: Gestigkeit Harry SG1
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Varje SG-kokplatta är utrustad med en effektregulator som tillåter variabel justering av värmeeffekten från 10 till 100 %.
  • Varmplattor i serie och stödstav
  • Slät finish, gjutjärn, värmeplatta med konkav central expansionsurtagning för varpfri drift. Alla höljesdelar är tillverkade av rostfritt stål och varje enhet har ett skruvbeslag för en stödstång.
  • Apparaterna har utformats speciellt för non-stop användning.
  • Reglering av modell
    • Varje enhet har en värmeeffektregulator som möjliggör en variabel justering mellan 10 till 100 %.
Specifications
Kroppsmaterial Rostfritt stål
Material för toppplatta Gjutstål
Temperatur (metrisk) 500 °C
Vikt (metrisk) 2.8 kg
Wattal 500 W
Frekvens 50/60 Hz
Antal positioner 1
Spänning 230 V
Typ Värmeplatta
Mått (L x B x H) 180 x 210 x 160 mm