missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
HEATR3 Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-18482V
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
HEATR3 Polyclonal antibody specifically detects HEATR3 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| HEATR3 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| FLJ20718, HEAT repeat containing 3, HEAT repeat-containing protein 3 | |
| Recognizes region between residues Between between 25 and 75.. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
| Western Blot | |
| DyLight 405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| 55027 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering