Läs mer
Cole-Parmer™ Kraftiga förlängningsklämmor med tre ben
Produktkod. 11705469 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
32 mm
50 mm
61 mm
103 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11705469 61 mm Varje
11795459 103 mm Varje
11725439 50 mm Varje
11715469 32 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11705469 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0802114
Beräknad leverans: 03-02-2027
Håll dina flaskor, bägare och byretter säkert med dessa förlängningsklämmor. Kraftiga förlängningsklämmor med tre ben har en innovativ stängd okdesign som minimerar kontaminering och korrosion av inre komponenter och är lättare att rengöra och dekontaminera.
Designen tillåter användning av klämmans ’fulla djup– inga fjädrar eller inre funktioner som kommer i vägen. Välj enkel justeringsstil för standardanvändning där en spets eller“ finger” justeras med en vingmutter, medan den andra stiften förblir stationär eller för en mer mångsidig klämma, välj den dubbla justeringsstilen. Med hjälp av tumskruvar kan båda stiften enkelt justeras över ett större område. Spetshöjden för dessa klämmor gör dem idealiska för användning för att hålla och säkra glasföremål med precisionsslipade glasfogar.
  • Finns i 3 storlekar, small, medium och large
  • Tillverkad av nickelpläterad zink
  • Levereras med halkfria vinylhylsor eller för temperaturer över 100 °C, glasfiberöverdrag
  • Idealisk för oregelbundet formade föremål
  • Ytterligare hållare måste köpas för att fästa klämmor på labbramar, stödstativ eller andra apparater
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Utility Clamp
Material Nickelpläterad zink
Diameter (metrisk) 61 mm
Längd (metrisk) 222.25 mm
Storlek Intermediär
Storlek (metriskt) grepp 10.92 mm