Läs mer
Cole-Parmer™ Kraftiga förlängningsklämmor med tre ben
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk):
32 mm
50 mm
61 mm
103 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Designen tillåter användning av klämmans ’fulla djup– inga fjädrar eller inre funktioner som kommer i vägen. Välj enkel justeringsstil för standardanvändning där en spets eller“ finger” justeras med en vingmutter, medan den andra stiften förblir stationär eller för en mer mångsidig klämma, välj den dubbla justeringsstilen. Med hjälp av tumskruvar kan båda stiften enkelt justeras över ett större område. Spetshöjden för dessa klämmor gör dem idealiska för användning för att hålla och säkra glasföremål med precisionsslipade glasfogar.
- Finns i 3 storlekar, small, medium och large
- Tillverkad av nickelpläterad zink
- Levereras med halkfria vinylhylsor eller för temperaturer över 100 °C, glasfiberöverdrag
- Idealisk för oregelbundet formade föremål
- Ytterligare hållare måste köpas för att fästa klämmor på labbramar, stödstativ eller andra apparater
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Utility Clamp |
| Material | Nickelpläterad zink |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Längd (metrisk) | 228.6 mm |
| Storlek | Intermediär |
| Storlek (metriskt) grepp | 50.04 mm |